Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-cis-Diltiazem HCl ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLCA2070005
ENZOBMLCA2070005EA 132 EUR InStock
ENZOBMLCA2070005
L-cis-Diltiazem HCl ≥98%
L-cis-Diltiazem HCl
Ca²⁺ channel blocker.

Blocks cyclic nucleotide-gated calcium channels.

Soluble in water (>10 mg/ml).


Formule: C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 42399-54-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité