Isradipine ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Isopropyl Methyl 4-(4-Benzofurazanyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, 3-Isopropyl 5-methyl 4-(benzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-(4-Benzofurazanyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid Isopropyl Methyl Ester, Isopropyl Methyl 4-(2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl)-1,4-dihydro-2,6-dim
BMLCA2130010
ENZOBMLCA2130010EA 119 EUR InStock
ENZOBMLCA2130010
Isradipine ≥98%
Isradipine
Ca²⁺ channel blocker.
Potent and selective L-type calcium channel blocker. A clinically useful antihypertensive agent which has anti-atherosclerotic effects and improves endothelium-mediated NO-dependent vasodilation. Displays neuroprotective activity in a rat model of focal ischemia.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (15 mg/ml).
Formule: C₁₉H₂₁N₃O₅
MW: 371.39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153820
Numéro CAS: 75695-93-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité