Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

E6 Berbamine ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCA3020050
ENZOBMLCA3020050EA 558 EUR InStock
ENZOBMLCA3020050
E6 Berbamine ≥98%
E6 Berbamine
Calmodulin inhibitor

A potent, selective, cell-permeable calmodulin antagonist. It inhibits calmodulin-dependent enzymes such as MLC kinase (IC50=8 µM) and phosphodiesterase I (IC50=0.53 µM).


Formule: C₄₄H₄₃N₃O₉
MW: 757,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00676930
Numéro CAS: 73885-53-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité