N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA3150020
ENZOBMLCA3150020EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLCA3150020
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98% (par HPLC)
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Binds to calmodulin, inhibiting Ca²⁺-calmodulin-regulated enzyme activity. Cell permeable.
  • Calmodulin inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water, DMSO (20 mg/ml), 100% ethanol (hot) or methanol (hot).
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058043
Numéro CAS: 61714-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité