N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA3200050
ENZOBMLCA3200050EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLCA3200050
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98% (par CCM)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride
Binds to calmodulin, inhibiting Ca²⁺-calmodulin-regulated enzyme activity. It inhibits the Ca²⁺/calmodulin-induced activation of myosin light chain kinase in a concentration dependent manner (IC50=25 µM). Cell permeable.
  • Calmodulin inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water (warm), methanol, 100% ethanol (10 mg/ml) (warm), DMSO (25 mg/ml), dimethyl formamide or ethylene glycol.
Formule: C₁₆H₂₁ClN₂O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012559
Numéro CAS: 61714-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité