Fluphenazine-N-2-chloroethane 2HCl ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: SKF-7171A
BMLCA3250050
ENZOBMLCA3250050EA 131 EUR InStock
ENZOBMLCA3250050
Fluphenazine-N-2-chloroethane 2HCl ≥98%
Fluphenazine-N-2-chloroethane 2HCl
A potent irreversible inactivator of calmodulin. Possesses potent antiproliferative and cytotoxic activity. It is also an irreversible D2 dopamine receptor antagonist.
  • Calmodulin inhibitor
Pale yellow solid.
Soluble in DMSO (50mg/ml) or water (10 mg/ml warm).
Formule: C₂₂H₂₅CIF₃N₃S·2HCl
MW: 528,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 83016-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité