Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xestospongin C ≥90% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCA4090050
ENZOBMLCA4090050EA 499.4 EUR InStock
ENZOBMLCA4090050
Xestospongin C ≥90% (par CCM)
Xestospongin C
Xestonspongin C is a structurally novel marine alkaloid isolated from the Okinawan sponge Xestospongia sp. It is a potent, cell-permeable inhibitor of IP3 receptor-mediated Ca²⁺ release (IC50 = 358 nM). However, since xestospongin C also inhibits voltage-dependent Ca²⁺ and K⁺ currents at concentrations similar to those which inhibit the IP3 receptor, it can only be regarded as a selective blocker of the IP3 receptor in permeabilized cells and not in cells with intact plasma membranes. Has vasodilatory properties.

  • IP3 receptor inhibitor

White to off-white powder.

Soluble in DMSO or 100% ethanol at 2mM.


Formule: C₂₈H₅₀N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01862629
Numéro CAS: 88903-69-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité