Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopiazonic acid ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCA4150050
ENZOBMLCA4150050EA 640 EUR InStock
ENZOBMLCA4150050
Cyclopiazonic acid ≥98% (par CCM)
Cyclopiazonic acid
ATPase inhibitor

Mycotoxin. Cell permeable. Induces the release of intracellular stored Ca²⁺ without increasing IP3 levels via inhibition of endoplasmic reticulum Ca²⁺-ATPase. Highly specific inhibitor of Ca²⁺-ATPase of sarcoplasmic reticulum, completely inhibiting the enzyme at 6-8 nmol/mg protein (at 0.5-2.0µM ATP).


Formule: C₂₀H₂₀N₂O₃
MW: 336,391 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167445
Numéro CAS: 18172-33-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité