8-Bromo-cADP-ribose ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLCA4170100
ENZOBMLCA4170100EA 91.3 EUR InStock
ENZOBMLCA4170100
8-Bromo-cADP-ribose ≥95%
8-Bromo-cADP-ribose
cADPR antagonist.
cADPR antagonist. Blocks the cADPR-induced release of Ca²⁺ from sea urchin egg homogenates at 1 - 3.5 µM.
Soluble in water (5 mg/ml).
Formule: C₁₅H₂₀BrN₅O₁₃P₂
MW: 620,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 151898-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité