Nigericin sodium salt ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA4210005
ENZOBMLCA4210005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLCA4210005
Nigericin sodium salt ≥98%
Nigericin sodium salt
NALP3 activator
Acts as an H+, K+, Na+, Pb2+ ionophore. Is most commonly an antiporter of H+ and K+. Stimulates Ca²⁺ release from mitochondrial stores by disruption of membrane potantial. Inhibits the Golgi functions. Activator of NALP3.
Formule: C₄₀H₆₇NaO₁₁
MW: 746,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036825
Numéro CAS: 28643-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité