Aphidicolin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCC1010001
ENZOBMLCC1010001EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCC1010001
Aphidicolin ≥98% (par CCM)
Aphidicolin
Reversible inhibitor of DNA polymerase a and d
A diterpene fungal metabolite that acts as reversible inhibitor of eukaryotic nuclear DNA replication. Useful for cell synchronization. Blocks the cell cycle at early S phase. Prolongs the half life of DNA methyltransferase. Specific inhibitor of DNA polymerase α and δ in eukaryotic cells and in some viruses of animal origin. Acts synergistically with vincristine and doxorubicin. Apoptosis inhibitor/inducer.
Formule: C₂₀H₃₄O₄
Numéro MDL: MFCD00083214
Numéro CAS: 38966-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité