Fipronil ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
BMLCM1020100
ENZOBMLCM1020100EA 299 EUR InStock
ENZOBMLCM1020100
Fipronil ≥98%
Fipronil
Cl⁻ channel blocker.
GABA-gated chloride channel blocker. Blocks GABA responses on Xenopus oocytes. Blocks GABA-gated chloride ion channel in Drosophila.
Formule: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867812
Numéro CAS: 120068-37-3
EINECS: 424-610-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92911a75cd21043afff9c9143d7cf0ddba8cff3f&vid=4ccfd0f5b86bdb16c479470b802c78fb00bc1b62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité