Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oligomycin A ≥97% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCM1110005
ENZOBMLCM1110005EA 205.7 EUR InStock
ENZOBMLCM1110005
Oligomycin A ≥97% (par HPLC, TLC)
Oligomycin A
Inhibits mitochondrial ATPases (F1F0). Stimulates lysosome acidification due to shunting of membrane potential. Induces apoptosis in a variety of cell types. Induces autophagy in the IPLB-LdFB insect cell line.

  • White solid
  • Soluble in DMSO (300 mg/mL), 100% ethanol (200 mg/mL) or acetone (800 mg/mL)


Formule: C₄₅H₇₄O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065705
Numéro CAS: 579-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ffbbed499f16bb904741f475a6682dc0ec0d027&vid=961023b03ced8efe12a3d92f01d30cfcdb561874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité