Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Clopamide ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCM1120500
ENZOBMLCM1120500EA 51.7 EUR InStock
ENZOBMLCM1120500
Clopamide ≥98% (par HPLC)
Clopamide
Clinically useful diuretic. Clopamide selectively inhibits the chloride the sodium chloride cotransporter.

  • Cl- channel blocker

White solid.

Soluble in DMSO (20 mg/ml) or ethanol (5 mg/ml warm).


Formule: C₁₄H₂₀ClN₃O₃S
MW: 345,842 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00941495
Numéro CAS: 636-54-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c8958b086ad5d43a4ae0ec82ff92a9af44f86ff&vid=164980c1781a02d5100cc99385a85a5c5c94a046&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité