Bongkrekic acid triammonium salt ≥92% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCM1131000
ENZOBMLCM1131000EA 1444.3 EUR InStock
ENZOBMLCM1131000
Bongkrekic acid triammonium salt ≥92% (par HPLC)
Bongkrekic acid triammonium salt
Bongkrekic acid is an inhibitory ligand of the mitochondrial adenine nucleotide translocase. It inhibits mitochondrial permeability transition pore opening. At 50 µM it inhibits dexamethasone- apoptosis in thymocytes, preventing the PARP cleavage and DEVDase (caspase-3 like) activity normally produced by these treatments.
  • MPTP inhibitor
Beige to pink lyophilized solid.
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 11076-19-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339af1e032e8e25e1f8b64557cc9ec23f9ca630f&vid=7c2b3f8b423f4919bfa1aa909ff3f5a9457e0318&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité