3-Azaspiro[5.5]undecane hydrochloride ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4,4-Pentamethylenepiperidine hydrochloride
BMLCM1280050
ENZOBMLCM1280050EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCM1280050
3-Azaspiro[5.5]undecane hydrochloride ≥97% (par HPLC)
3-Azaspiro[5.5]undecane hydrochloride
A novel member of the spiro-piperidine class of M2 proton channel inhibitors similar to BL-1743. Displays increased potency (IC50=0.92µM) compared with amantadine.
  • M2 proton channel inhibitor
White solid.
Soluble in water (>25mg/ml), DMSO (>25mg/ml) or 100% ethanol (>25mg/ml).
Formule: C10H20ClN
MW: 189,725 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093801
Numéro CAS: 1125-01-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef64bd36d3d91cbbf5cc5b5bacdfb5d33a979cf2&vid=db1a1c889474c6f2c38c72852a8d117a71fc1269&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité