Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sp-5,6-dichloro-cBIMPS ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCN1200001
ENZOBMLCN1200001EA 296 EUR InStock
ENZOBMLCN1200001
Sp-5,6-dichloro-cBIMPS ≥98% (par HPLC)
Sp-5,6-dichloro-cBIMPS
PKA activator.

A cAMP analog which is a potent and specific activator of cAMP-dependent protein kinase. It is cell permeable and is not significantly hydrolysed by type I, II or III phosphodiesterases. It may be used to distinguish the cAMP- versus the cGMP-mediated signal transduction pathways. Surpasses the widely used but problematic dibutyryl-cAMP or 8-CPT-cAMP.

Soluble in DMSO (167 mM), dimethyl formamide (167 mM), 96 % ethanol (167 mM), methanol (25 mM), water (25 mM) and aqueous buffers such as phostphate buffered saline (pH 7.4; 1.4 mM), 25 mM TRIS (pH 7.4; 25 mM), 25 mM HEPES (pH 7.2; 35.7 mM) or Na₂HPO₄.


Formule: C₁₂H₁₀N₂O₅PSCl₂·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 120912-54-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=371636407de6cc284bb32bd2a63b15f2058418d7&vid=0e9295a7689b7e0641517df8f2a8c30acf9c54b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité