Rp-cAMPS ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCN1350001
ENZOBMLCN1350001EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLCN1350001
Rp-cAMPS ≥98% (par HPLC)
Rp-cAMPS
Rp-cAMPS is a potent and specific competitive inhibitor of the activation of cAMP-dependent protein kinases by cAMP (IC50=4.9 µM) . Its cell permeability and complete resistance to cyclic nucleotide phosphodiesterases make it a unique tool for studying cAMP-dependent signaling. Significantly more lipophilc as compared to cAMP and thus membrane permeable in many biological systems. This product is not sterile.
  • PKA inhibitor
White solid.
Soluble in water (25mg/ml), aqueous buffers, methanol, 100% ethanol or DMSO.
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₅PS·C₆H₁₆N
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 151837-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=672f732e0d0c132c58a947681c9dc5c529d3c463&vid=4ae1175351feea7b510c528d02b9f02a2ff3fabe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité