8-(4-Chlorophenylthio)guanosine 3',5'-cyclic Monophosphothioate, Rp-Isomer triethylammonium salt ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCN2060001
ENZOBMLCN2060001EA 350 EUR InStock
ENZOBMLCN2060001
8-(4-Chlorophenylthio)guanosine 3',5'-cyclic Monophosphothioate, Rp-Isomer triethylammonium salt ≥98% (par HPLC)
8-(4-Chlorophenylthio)guanosine 3',5'-cyclic Monophosphothioate, Rp-Isomer triethylammonium salt
A cell-permeable cGMP antagonist which is resistant to hydrolysis by cyclic nucleotide phosphodiesterases (Ki=0.5 µM). No metabolic side effects. Significantly more lipophilic and membrane permeant as compared to Rp-cGMPS or Rp-8-Br-cGMPS
  • PKG inhibitor
White solid.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formule: C₁₆H₁₄ClN₅O₆PS₂·C₆H₁₆N
MW: 502,9 · 102,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 153660-04-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f8c64d23384b3e6b33342015b53a13e7022bbbd&vid=89c2ebae85c1593023f2cde1d9ee0a3390595273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité