Rp-8-Br-cGMPS ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCN2160500
ENZOBMLCN2160500EA 202.4 EUR InStock
ENZOBMLCN2160500
Rp-8-Br-cGMPS ≥98% (par HPLC)
Rp-8-Br-cGMPS
Cell-permeable, phosphodiesterase-resistant cGMP antagonist. Reversed NO stimulation of random migration in rabbit neutrophils. Used at 30µM to cometively inhibit 8-Br-cGMP relaxation of rabbit aortas. The product is not sterile. Resistant to nucleotide-dependent phosphodiesterases; no metabolic side effects. Significantly more lipophilic and membrane permeant as compared to cyclic GMP or Rp-cGMPS.
  • PKG inhibitor
White lyophilized powder.
Soluble in water (25mg/ml).
Formule: C₁₀H₁₀BrN₅O₆PS·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 150418-07-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea621688420dc61123e06c47b1d4e0a44acba75&vid=e543da520e3eecba871e82c721b6d3e5b838ea65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité