Sp-8-Br-cGMPS ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCN2170500
ENZOBMLCN2170500EA 66 EUR InStock
ENZOBMLCN2170500
Sp-8-Br-cGMPS ≥98% (par HPLC)
Sp-8-Br-cGMPS
cGMP agonist.
Cell-permeable, phosphodiesterase-resistant cGMP agonist. This analog activates PKA and PKG with similar potency. Much more lipophilic and membrane permeant as compared to cyclic GMP.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formule: C₁₀H₁₀BrN₅O₆PS·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 153660-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f76c6e0dead2356b9d00fd8d2957857c1454c600&vid=4cf237dfcced17380436ce0e6ec51d3e21d2a4bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité