AM-630 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLCR1070010
ENZOBMLCR1070010EA 222.2 EUR InStock
ENZOBMLCR1070010
AM-630 ≥98% (par CCM)
AM-630
Cannabinoid receptor ligand.
Acts as a cannabinoid receptor antagonist in mouse brain, vas deferens and guinea pig brain, but an agonist in guinea pig ileum. Acts as an inverse agonist on cloned human CB1 receptors.
Soluble in DMSO or dimethyl formamide.
Formule: C₂₃H₂₅IN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 164178-33-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0e29dfb661953f8540046e5ac87e33ba8813373&vid=288119327b6e805735e1233899c0a1803645ef56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité