AM-251 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCR1080010
ENZOBMLCR1080010EA 297 EUR InStock
ENZOBMLCR1080010
AM-251 ≥98% (par HPLC)
AM-251
Cannabinoid receptor ligand.
Cannabinoid CB1 receptor antagonist (Ki = 7.5 nM). Displays a high level of selectivity (306-fold) for CB1 over CB2 receptors. Structurally related to the cannabinoid receptor (CB) antagonist SR 141716A.
Soluble in DMSO, 100% ethanol or dimethyl formamide.
Formule: C₂₂H₂₁Cl₂IN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861181
Numéro CAS: 183232-66-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42a1a4548942669181ccd2432e454d6d1a130062&vid=ff397d38d11f971ff345f539e4a48c0c8c52e6d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR and MS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité