Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pravadoline ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCR1100025
ENZOBMLCR1100025EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLCR1100025
Pravadoline ≥98% (par CCM)
Pravadoline
Cannabinoid receptor agonist.

Pravadoline is a novel analgesic agent whose mechanism of action includes inhibition of cyclooxygenase and cannabinoid receptor agonist activity.

Soluble in DMSO.


Formule: C₂₃H₂₆N₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 92623-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6065b2190601eb36cb459a85c197a6bdf01076&vid=62689a851df82284bc8e296436d60f3be24eab26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Identity Determined by NMR

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité