VDM-11 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCR1110050
ENZOBMLCR1110050EA 319 EUR InStock
ENZOBMLCR1110050
VDM-11 ≥98% (par CCM)
VDM-11
Selective and potent inhibitor of the anandamide membrane transporter (AMT) (neuronal (C6 glioma cells): IC50=11µM; non-neuronal (rat RBL-2H3 cells): IC50=7.2µM) with negligible action at TRPV1 and weak action at CB1 receptor (CB1: Ki=5µM; CB2: Ki>5µM) and FAAH (IC50=3.7µM/ IC50>50µM (N18TG2 cell membranes).
  • Anandamide transporter inhibitor
Tan oil.
Soluble in DMSO (1.5mg/ml) or ethanol (1mg/ml).
Formule: C₂₇H₃₉NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 313998-81-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47f5507d3313aee4fd2107be111a0563a328aeb7&vid=0900ab7e6bbe9a598a46e68bcd1f98f10c9492dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité