Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Withaferin A (de Withania somnifera) ≥99% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLCT1040010
ENZOBMLCT1040010EA 464.2 EUR InStock
ENZOBMLCT1040010
Withaferin A (de Withania somnifera) ≥99% (par HPLC)
Withaferin A
Cell permeable and potent angiogenesis inhibitor from the family of withanolides. Inhibits endothelial cells (HUVEC) sprouting in vitro (IC50=12nM) and in vivo. Exhibits antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties. Potently inhibits NF-κB activation by preventing the TNF-induced activation of IκB kinase β (IKKβ). Elicits IKKß hyperphosphorylation concomitant with inhibition of its kinase activity. Affects AP1 transcription and induces cell death. Alters cytoskeletal architecture by covalently binding annexin II and stimulating its basal F-actin cross-linking activity which inhibits the migratory and invasive capability of endothelial cells. Targets the intermediate filament protein vimentin. Displays neuronal regenerative properties. It induced significant regeneration of both axons and dendrites in an A β-induced axonal atrophy model.

  • NF-κB inhibitor

Off-white solid.

Soluble in DMSO (20 mg/ml), methanol (10 mg/ml) or 100% ethanol.


Formule: C₂₈H₃₈O₆
Point de fusion: 241…243 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 5119-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=678765706ce07c80239f07289413e619bd72096a&vid=62fcc2167cb09d1536d6e2dfb3febce69732042e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité