Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ursolic acid ≥90%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3beta-Hydroxy-12-ursen-28-oic Acid

BMLCT1050250
ENZOBMLCT1050250EA 229 EUR InStock
ENZOBMLCT1050250
Ursolic acid ≥90%
Ursolic acid
Inhibits angiogenesis

Inhibits endothelial cell proliferation and migration (IC50=5 µM) and angiogenesis.


Formule: C₃₀H₄₈O₃
MW: 456,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009621
Numéro CAS: 77-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32efd5fe304b5f23ff39db5d05efad208709addc&vid=6778ac410b4b7039728e9dae9649c1b6f07008aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité