Cytochalasin E ≥98% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCT1200005
ENZOBMLCT1200005EA 290.4 EUR InStock
ENZOBMLCT1200005
Cytochalasin E ≥98% (par HPLC, TLC)
Cytochalasin E
Inhibits angiogenesis
An aspergillus derived fungal metabolite. Inhibits angiogenesis and tumor growth. An actin microfilament depolymerizing agent.
Formule: C₂₈H₃₃NO₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 36011-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4275dd1f912e10f01509d4ac2999ec1b8965f4f5&vid=d25a444e3fff912b6120075c8e21a860f3c2bd94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité