Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-7-Hydroxy-PIPAT maleate ≥98%, solide blanc

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLD1060005
ENZOBMLD1060005EA 279 EUR InStock
ENZOBMLD1060005
trans-7-Hydroxy-PIPAT maleate ≥98%, solide blanc
trans-7-Hydroxy-PIPAT maleate
Dopamine receptor ligand.

A selective, high affinity D₃ dopamine receptor ligand (Ki=0.99 nM).


Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 159559-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=732ca7b467c123cada0c0617692c43ff512b18bc&vid=60f0241c1d126c2cc6c46e4ceb64f52341389720&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité