12(S),20-Dihydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (DiHETE) ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLD1220050
ENZOBMLD1220050EA 314.6 EUR InStock
ENZOBMLD1220050
12(S),20-Dihydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (DiHETE) ≥99% (par HPLC)
12(S),20-Dihydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (DiHETE)
Arachidonic acid metabolite.
Transcellular biosynthesis via interaction between platelets and neutrophils.
Formule: C₂₀H₃₂O₄
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 89614-44-8
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a78c6bd5bc2b296cda612ce8f7e33c27d3c5f3&vid=21d2a02100e456759c41bc6a8f8c50493749e261&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 50 µg/ml
Formulation Oil dissolved in ethanol
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité