Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5(S),15(S)-DIHETE ≥99% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

BMLD5150050
ENZOBMLD5150050EA 202.4 EUR InStock
ENZOBMLD5150050
5(S),15(S)-DIHETE ≥99% (par HPLC)
5(S),15(S)-DIHETE
Arachidonic acid metabolite.

Biosynthesis in human eosinophils. Enhances neutrophil degranulation. Potent chemotaxin for human eosinophils.


Formule: C₂₀H₃₂O₄
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 82200-87-1
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f0e071f246a2c75cf03c05a3a75fb62593a316d&vid=1449452c609eaf780be5587649b917da85f5132f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 50 µg/ml
Formulation Oil dissolved in ethanol
Purity ≥99% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité