Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1) ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLDG1150020
ENZOBMLDG1150020EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLDG1150020
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1) ≥98% (par CCM)
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1)
Protein kinase C activator.

Soluble in 100% ethanol or DMSO.


Formule: C₃₉H₇₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043031
Numéro CAS: 2442-61-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1475fb469d23a7d8ab4b0d427f0b6377fa539d99&vid=d1137deaee788529403b234c24402e5ecfa212ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité