1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLDG1300010
ENZOBMLDG1300010EA 352 EUR InStock
ENZOBMLDG1300010
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol ≥95% (par CCM)
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
PKC activator.
Putative endogenous activator of protein kinase C produced via receptor-mediated inositol phospholipid hydrolysis.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formule: C₄₁H₇₂O₅
MW: 645,0 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 65914-84-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9184b232c29bd1f7753afdfc3e1fd7de38eaeac8&vid=49e6e77452204d9f0e5604958dbceb4427fd0df1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (TLC)
Appearance Oil or waxy solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité