25-Hydroxyvitamin D₂ ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: 25-Hydroxyergocalciferol, 25-Hydroxyvitamin D2, Ercalcidiol, 25-Hydroxycalciferol, (S,Z)-3-(2-((1R,3aS,7aR,E)-1-((2R,5S,E)-6-Hydroxy-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl)-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexan-1-ol
BMLDM1010001
ENZOBMLDM1010001EA 228 EUR InStock
ENZOBMLDM1010001
25-Hydroxyvitamin D₂ ≥98% (par HPLC)
25-Hydroxyvitamin D₂
High purity vitamin D₂ intermediate.
25-Hydroxyvitamin D₂ is an intermediate produced from vitamin D₂ by cytochrome P450 isoforms in serum. This primary metabolite of vitamin D₂ can be used to indirectly measure the concencentration of vitamin D via HPLC and UV.
Soluble in DMSO, ethanol or chloroform.
Formule: C₂₈H₄₄O₂
MW: 412,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683431
Numéro CAS: 21343-40-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité