AMPA ≥98% (par CCM), solide blanc à blanc cassé
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3-(3-Hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl)-DL-alanine
BMLEA1100005
ENZOBMLEA1100005EA 161 EUR InStock
ENZOBMLEA1100005
AMPA ≥98% (par CCM), solide blanc à blanc cassé
AMPA
AMPA receptor ligand
Potent and selective quisqualate analog that interacts with the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Soluble in water (2 mg/ml, warm) or DMSO (10 mg/ml).
Formule: C₇H₁₀N₂O₄
MW: 186,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 77521-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10d1302c2ddb22ea51f5536726d1badb594ef3bb&vid=03def6484dad47b1afaed25b168f3599d1b7107c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥98%
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité