Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phaclofen ≥98% (par HPLC), solide blanc

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLEA1270025
ENZOBMLEA1270025EA 476 EUR InStock
ENZOBMLEA1270025
Phaclofen ≥98% (par HPLC), solide blanc
Phaclofen
GABAB receptor antagonist.

Selective GABAB receptor antagonist. Antagonises the postsynaptic action of baclofen.

Soluble in water, methanol or DMSO.


Formule: C₉H₁₃ClNO₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 114012-12-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24a2fde873d043efd299c61ef972dced157f706f&vid=2aea702433af0a4294d28925a1b197b3a709d23d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Determined by H-NMR and MS
Purity (HPLC) ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité