Esculetin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6,7-Dihydroxycoumarin, 6,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
BMLEI1000001
ENZOBMLEI1000001EA 50.6 EUR InStock
ENZOBMLEI1000001
Esculetin ≥98%
Esculetin
Lipoxygenase inhibitor
Inhibitor of 5-lipoxygenase (ID50=4 µM) and 12-lipoxygenase (ID50=2.5 µM). Does not inhibit cyclooxygenase.
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006874
Numéro CAS: 305-01-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3cb776cb27c9b460b418914b9bc54df5d7e23d9&vid=62f79b4d2c29db2585aa162f92de477c9c85d92c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité