Leukotriene B4-dimethylamide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1020050
ENZOBMLEI1020050EA 438.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1020050
Leukotriene B4-dimethylamide ≥98% (par HPLC)
Leukotriene B4-dimethylamide
Leukotriene B4 antagonist. Inhibits binding of [3H]-LTB4 to guinea pig lung membranes (Ki=0.13 µM). Antagonizes the degranulation response to LTB4 in rabbit PMNL (Kd=0.2 µM) acting, most likely, via receptor desensitization. Partial agonist at higher concentrations (5 µM).
  • Prostanoid receptor ligand
Liquid.
Formule: C₂₂H₃₇NO₃
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 83024-92-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cb1c8f85aa990dd8dd0d58e4d174bb54710a165&vid=6fc92a230e038f18dd39931041a91e00645a8d59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité