Oxatomide ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 1-(3-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)propyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
BMLEI1140010
ENZOBMLEI1140010EA 165 EUR InStock
ENZOBMLEI1140010
Oxatomide ≥99% (par HPLC)
Oxatomide
Suppresses PAF-induced bronchoconstriction in the guinea pig (ED50=0.9 mg/kg orally).
  • Inhibits the release and actions of leukotrienes
White solid.
Soluble in ethanol or DMSO.
Formule: C₂₇H₃₀N₄O
MW: 426,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211147
Numéro CAS: 60607-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d5169ceb4e0f5c91497909ce6a76b223d2a9992&vid=394a6684e442727c5c46ae9ac64fc90b0918354e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité