Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oleyloxyethyl phosphorylcholine ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI1180010
ENZOBMLEI1180010EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLEI1180010
Oleyloxyethyl phosphorylcholine ≥98% (par HPLC)
Oleyloxyethyl phosphorylcholine
A potent and specific substrate analog PLA2 inhibitor (IC50=6.2 µM-porcine pancreatic PLA2). It inhibits human recombinant sPLA2 (IC50=13.7 µM) selectively over cPLA2. At 1 µM it completely blocked the myogenic response in perfused dog renal arcuate arteries.

  • Phospholipase inhibitor

Colorless oil or waxy solid.

Soluble in 100% ethanol.


Formule: C₂₅H₅₂NO₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 96720-06-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913f4018615a1512273c212aae64df1e2f049c00&vid=95307d21a664976f521c7f990ac9111b0ddae478&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité