Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethacrynic acid ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI1280001
ENZOBMLEI1280001EA 97.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1280001
Ethacrynic acid ≥99%
Ethacrynic acid
GST inhibitor

Inhibits LTC4 biosynthesis by inhibition of glutathione S-transferase (GST). Inhibits 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase.


Formule: C₁₃H₁₂Cl₂O₄
MW: 303,135 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056693
Numéro CAS: 58-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=643b0dfc2b9a78bff2624c16499033b61bd64c41&vid=7bf4e5a27939b88bf01d49099fe7489d756dde0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité