Gossypol ≥90%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1300100
ENZOBMLEI1300100EA 133.1 EUR InStock
ENZOBMLEI1300100
Gossypol ≥90%
Gossypol
Male antifertility agent
Mixture of ~65% (+)- and ~35% (-)-enantiomers. Male antifertility agent with antispermatogenic activity. Shows antitumor, antiviral and antioxidant actions. Small molecule inhibitor of Bcl-2/Bcl-XL. Induces apoptosis. Synergizes with radiation and chemotherapy in vitro. Reversible inhibitor of protein phosphatase 2B (PP2B; calcineurin). Protein kinase C (PKC) inhibitor. Inhibits activities of the mitotic kinesin Eg5 (IC50=10.8µM/L). Inhibits RBL-1, 5-lipoxygenase (IC50=0.3µM) and 12-lipoxygenase (IC50=0.7µM). Inhibits PAF and leukotriene-induced guinea pig parenchyma contractions. Novel direct-acting inhibitor of calcineurin.
Isolated from Gossypium genus, Malvaceae.
Formule: C₃₀H₃₀O₈
Numéro MDL: MFCD00017352
Numéro CAS: 303-45-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3c2a53184401e2ef161c2a8043f91e4208ab9a2&vid=42b7300527dd1c841e5675ec9bae8d2bd7edddc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité