A-3 hydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1450010
ENZOBMLEI1450010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1450010
A-3 hydrochloride ≥98% (par CCM)
A-3 hydrochloride
Inhibitor of cAMP- and cGMP-dependent protein kinase (PKA, Ki=4.3µM and PKG, Ki=3.8µM), protein kinase C (PKC, Ki=47µM), casein kinase I and II, and myosin light chain kinase (MLCK, Ki=7.4µM).
  • PKA inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water (50mg/ml), DMSO (50mg/ml) or 100% ethanol.
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂O₂S·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077311
Numéro CAS: 78957-85-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41f99fb1cb30d4dd89757cbdff311f5cbf097f76&vid=c25448392b2585a9d74c8ea82e1fbfcad49120a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité