Erbstatin analog ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Erbstatin Analog, 2,5-Dihydroxycinnamic acid methyll ester, Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate, Methyl 3-(2,5-dihydroxyphenyl)acrylate
BMLEI1460005
ENZOBMLEI1460005EA 116 EUR InStock
ENZOBMLEI1460005
Erbstatin analog ≥98% (par CCM)
Erbstatin analog
EGFR inhibitor
Erbstatin is a novel inhibitor of the EGF receptor-associated tyrosine kinase. It is an unstable compound and is completely inactivated in serum in 30 minutes. Methyl 2,5-dihydroxycinnamate is a stable erbstatin analog retaining activity after a 60 minute incubation. It inhibits EGF receptor-associated tyrosine kinase in vitro (IC50=0.77 µM). Inhibition is competitive with substrate and noncompetitive with ATP.
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132932
Numéro CAS: 63177-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bcc0e44de7da485af66b11a6d64b316f77f1430&vid=ca9f04ff404d98389fffa94dd3980c4a49f2bf49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité