1-O-Hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycerol ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1500005
ENZOBMLEI1500005EA 132 EUR InStock
ENZOBMLEI1500005
1-O-Hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycerol ≥95% (par CCM)
1-O-Hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycerol
Inhibits protein kinase C activation by diacylglycerols. Stimulates HL-60 cell differentiation. Biosynthetic precursor of PAF via remodeling and retroconversion/de novo routes. Induces delayed aggregation of rabbit platelets. Mitogenic for smooth muscle cells.
  • PKC inhibitor
Waxy solid.
Soluble in 100% ethanol or acetone.
Formule: C₂₁H₄₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 77133-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e96ca7441b0289668df555fb61a4ed353c68db86&vid=92ef5550fd7080fede2cf15dc76244733b168a12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité