3-Méthylcyclopentadecanone ≥99% (par CCM), huile incolore
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1610500
ENZOBMLEI1610500EA 337.7 EUR InStock
ENZOBMLEI1610500
3-Méthylcyclopentadecanone ≥99% (par CCM), huile incolore
3-Méthylcyclopentadecanone
Induces rat liver microsomal cytochrome P-450.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml). Insoluble in water.
Formule: C₁₆H₃₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211114
Numéro CAS: 541-91-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41aa9836415d086e5d4e2944aebe9220fb3a796a&vid=52e208285eb846e0b2012ffc9c886e658db15e81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité