Meclofenamic acid sodium salt ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Sodium 2-((2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino)benzoate
BMLEI1630005
ENZOBMLEI1630005EA 93.5 EUR InStock
ENZOBMLEI1630005
Meclofenamic acid sodium salt ≥98% (par HPLC)
Meclofenamic acid sodium salt
Dual 5-lipoxygenase (IC50=46.8 µM) and cyclooxygenase I and II inhibitor (IC50=0.6 µM). Clinically useful NSAID.
  • COX inhibitor
White solid.
Soluble in water (15mg/ml slightly cloudy).
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Point de fusion: 289…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077376
Numéro CAS: 6385-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ded15ca6dd8918e259a8b51f64d2a35bb74e0ba&vid=f2e622785217d3b8396a817e0d581712da06142d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité