2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1640005
ENZOBMLEI1640005EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLEI1640005
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid ≥99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
COX inhibitor
Selective cyclooxygenase (COX) inhibitor (IC50=14.9 µM). Inhibits PGH synthase-1 and PGH synthase-2 with comparable potency (ID50=8.9-14 and 7.2-8.2 µM respectively; data are for (S) isomer). Clinically useful NSAID. Inhibits the neutrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE2.
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00010393
Numéro CAS: 15687-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e1790164655c02833447187ae25b90c3c1bd9eb&vid=6b0b1284ad0b9f551602629726094bcc1df28322&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité