Bumetanide ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1680005
ENZOBMLEI1680005EA 249.7 EUR InStock
ENZOBMLEI1680005
Bumetanide ≥98%
Bumetanide
Na+ channel blocker
Bumetanide is a specific inhibitor of Na-K-2Cl cotransport. It binds specifically, saturably and with high affinity to membranes from a large variety of cells. A clinically useful diuretic.
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00078949
Numéro CAS: 28395-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=197fcb318baad1aa9d0e7261872089154c4a67ca&vid=280e0d757fe37bf5a4c7b49a222875d9bdd5d3ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité