Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)4-Hydroxydebrisoquin ≥99%, solide blanc

Attention

BMLEI1690010
ENZOBMLEI1690010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1690010
(±)4-Hydroxydebrisoquin ≥99%, solide blanc
(±)4-Hydroxydebrisoquin
Major metabolite of debrisoquin.

Useful indicator for cytochrome P-450 polymorphism. For analytical methods.

Soluble in 1 M HCl.


Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 59333-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac1aa1cd61d0e2cfc90dae4c18296f207a118d8&vid=0972c9323871333060cffa6cc38bf60330bd27b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité